Learn More
Abnova™ EWSR1/ATF1 SY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FT0023.200uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 16073575
  • 2430.00€ / 200µL
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
EWS
2130;466
200 μL
Tube
Ewing sarcoma breakpoint region 1
EWSR1
DNA/RNA