Learn More
asecos™ Exhaust Air Unit
Extraction module for wall mounting, tall cabinets, or under bench cabinets with exhaust air monitoring
916.90€ - 1107.70€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE compliant |
---|---|
Materiale | Steel |
Product Type | Exhaust air unit |
Da utilizzare con (applicazione) | Extraction module for wall mounting – ready to plug-in, easy and quick installation |
Include | Installation bracket, flexible hose, hose clips and installation material |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13463877
|
asecos™
17177 |
Tall cabinets |
916.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957826
|
asecos™
24732 |
Under bench cabinets |
1107.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Extraction units/modules for installation on the cabinet or wall mounting – ready to plug-in, easy and quick installation
- Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced
- Very low noise, ideal for direct installation at the workplace
- With connection cable and power cord
- Connecting fitting DN 75
- ATEX compliant: C` II 3/-G Ex c llC T4
- With extraction air monitoring
- Integrated pressure leak detector
- The green LED turns off in case of failure and the red LED lights up
Specifica
CE compliant | |
Exhaust air unit | |
Installation bracket, flexible hose, hose clips and installation material | |
12 kg |
Steel | |
Extraction module for wall mounting – ready to plug-in, easy and quick installation | |
Powder-coated plain |