Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Thielepape
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05370049
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 10306221
  • 508.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Extractor head with extraction thimbles (porosity: 0)
  • Made of DURAN™ tubing
  • Dimroth condenser with thread GL 14
  • Round bottom flask
Specifica
Specifica
500 mL
0
NS 45/40