Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Twisselmann
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05380025
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10223911
  • 647.98€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Extractor head with vacuum jacket
  • Made of DURAN™ tubing
  • Twisselmann condenser (improved) with thread GL 14
  • Round bottom flask
Specifica
Specifica
30 mL
Duran Glass
NS 29/32