Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Twisselmann
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
647.98€ - 748.15€
Codice del prodotto | Marca | Parte inferiore giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Parte inferiore giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10223911
|
Lenz Laborglasintrumente
05380025 |
NS 29/32 |
647.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10283951
|
Lenz Laborglasintrumente
05380031 |
NS 34/35 |
671.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10375971
|
Lenz Laborglasintrumente
05380037 |
NS 45/40 |
748.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Extractor head with vacuum jacket
- Made of DURAN™ tubing
- Twisselmann condenser (improved) with thread GL 14
- Round bottom flask
Specifica
Duran Glass |