Learn More
FBPase-1 Inhibitor, Thermo Scientific™
A cell-permeable benzoxazolo-sulfonamide compound that inhibits hFBPase-1
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J65298.MA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 883973-99-7 Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 15456819
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
10 mg
2°C to 8°C
883973-99-7
377.60g/mol
Light Sensitive
Signal Transduction Reagent
Off-white
A cell-permeable benzoxazolo-sulfonamide compound that inhibits hFBPase-1
C13H7Cl3N2O3S
F16BPase Inhibitor
Soluble in DMSO
Solid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti