Learn More
Robu™ Filter Funnel
Robu™ Filter Funnels are designed to be use with a Buchner funnel.
Marca:  Robu™ 21120
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10194121
  • 55.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Can withstand acids, alkalis, and solvents and even temperatures of up to 540°C
  • Filter sucking
  • Form according to Büchner
Specifica
Specifica
65 mm outer, 60 mm inner
10 mm
56 mm
Filter Funnel
125 mL
Borosilicate Glass
160 to 250 μm