Learn More
Robu™ Filter Funnel
Robu™ Filter Funnels are designed to be use with a Buchner funnel.
55.20€ - 443.00€
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
10194121
|
Robu™
21120 |
125 mL |
55.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10225841
|
Robu™
21114 |
1000 mL |
195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10614302
|
Robu™
21403 |
4000 mL |
443.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Can withstand acids, alkalis, and solvents and even temperatures of up to 540°C
- Filter sucking
- Form according to Büchner
Specifications
Borosilicate Glass | |
Filter Funnel |