Learn More
Robu™ Filter Funnel
Robu™ Filter Funnels are designed to be use with a Buchner funnel.
Marca:  Robu™ 21114
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10225841
  • 195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Can withstand acids, alkalis, and solvents and even temperatures of up to 540°C
  • Filter sucking
  • Form according to Büchner
Specifica
Specifica
130 mm outer, 124 mm inner
22 mm
115 mm
Filter Funnel
1000 mL
Borosilicate Glass
10 to 16 μm