Learn More
Robu™ Filter Funnel
Robu™ Filter Funnels are designed to be use with a Buchner funnel.
Marca:  Robu™ 21403
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10614302
  • 443.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Can withstand acids, alkalis, and solvents and even temperatures of up to 540°C
  • Filter sucking
  • Form according to Büchner
Specifica
Specifica
190 mm outer, 180 mm inner
30 mm
206 mm
Filter Funnel
4000 mL
Borosilicate Glass
16 to 40 μm