Learn More
asecos™ Filter for Recirculating Air Storage Cabinet
Activated carbon filter for air filtration storage cabinets
Marca:  asecos™ 32951
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.75000kg
Codice prodotto. 15997556
  • 402.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Filter
  • Activated carbon
  • For models: FX90 and/or FX30
  • For tall cabinets
  • Dimensions exterior (W x D): 270 x 270 mm
Specifica
Specifica
FX-CX
7.0 kg
270 mm
Model FX90 & FX30
270 x 270 x 181 mm
Activated Carbon Filter
181 mm
270 mm