Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Filtered Pipette Tips
Riducono al minimo il rischio di contaminazione incrociata. I puntali combinano l'ergonomia dei puntali di una pipetta standard e la sicurezza di un puntale con filtro
Marca: Thermo Scientific™ 94056710
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.70000kg
Allerta:
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Descrizione
I puntali filtranti per pipetta Thermo Scientific™ Finntip™ Flex, che combinano l'ergonomia di un puntale per pipette Finntip Flex standard e la sicurezza di un puntale con filtro, consentono di minimizzare il rischio di contaminazione incrociata. Offerti sterili e privi di DNA, DNasi e RNasi. Ideali per PCR e pipettaggio di campioni radioattivi e infetti. I filtri, costituiti da una matrice di polietilene inerte non sigillante, sono efficaci per eliminare la contaminazione indiretta da liquidi e aerosol tra pipettatore e puntale.
Informazioni per l'ordine:
forniti in rack per puntali sigillati sottovuoto e sterilizzati.
Consigliati per:
utilizzo in applicazioni sensibili, quali PCR e pipettaggio di campioni radioattivi e infetti.
Specifica
Filtro Finntip Flex 1000 μl, sterile | |
Sì | |
8.7 cm | |
Blue | |
FinnTip Flex |
1000 μl | |
Sterile | |
Rack | |
Thermo Scientific Finnpipette | |
Sterile & PCR Ready |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.