Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozyme, Egg White (White Cryst. Powder)
Marca: Fisher BioReagents™ BP535-5
Dettagli aggiuntivi : CAS : 12650-88-3 Peso : 0.06000kg
Descrizione
- Application: This enzyme is used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures
- Not on TSCA inventory: for research and development use only; not for manufacturing or commercial purposes
- Enzyme Activity: ≈20,000U/mg dry weight
- Solubility: Readily soluble at 5mg/mL in 0.1M KH2PO4 to give colorless solution
Specifica
White | |
<0°C | |
5 g | |
Crystalline Powder |
Used to lyse E. coli for preparation of plasmid DNA from transformed cell cultures | |
Egg white | |
Lysozyme |
Sicurezza e movimentazione
- Lysozyme, egg white
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .