Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11787125
  • 57.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Owl™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System
Microplate
0.1 cm
0.27 in.
Micro Well Comb
21
35 μL
0.7 cm