Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11797125
  • 56.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Owl™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System
Microplate
0.15 cm
0.27 in.
Micro Well Comb
21
50 μL
0.7 cm