Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Codice prodotto. 12483657
  • 56.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Owl™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System
Microplate
0.1 cm
0.09 in.
Micro Well Comb
42
13 μL
0.25 cm