Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti con chiusura con filo arrotondato
Un contenitore flessibile, sicuro, esente da contaminanti che garantisce affidabilità nei risultati delle analisi
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.73150kg
Descrizione
Secure, contaminant-free, pliant container ensures dependable analysis results
- Secure
- Contaminant-free
- Pliant
Specifica
27 once | |
Round Wire | |
Polietilene | |
3 mil | |
12 in. | |
4.5 in. |
800 mL | |
Trasparente | |
Sterile | |
12 x 4.5 in. | |
30.5 cm | |
11.4 cm |