Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 1mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11897833
  • 25.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
White
Comb
1 Each
200 μL
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis Units
5
1 mm