Learn More
Fisherbrand™ Double Cytology Funnel with White Filter Cards
For the Shandon™ CytoSpin™ Centrifuge
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15291876
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Functional equivalent of the Shandon Double Cytofunnel™
  • Fully compatible with Shandon CytoSpin Centrifuge
  • White filter card is pre-attached and is designed for single use only
  • Funnel sealing caps included
  • For sample volumes of up to 0.25mL or less
  • Provides two deposition areas on each slide
Specifica
Specifica
Shandon Cytospin
White Filter Card; Sealing Caps
500/Cs.
Up to 0.25 mL