Learn More
Fisherbrand™ Heavy-Duty Brushes
Fisherbrand™ Heavy-Duty Brushes have spiral-wound bristles for cleaning beakers.
13.00€
Specifica
Product Type | Heavy Duty Brush |
---|---|
Materiale maniglia | Wood |
Tipo di punta | Tuft End |
Colore | Black |
Da utilizzare con (applicazione) | For cleaning beakers |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) setole | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) setole | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) setole | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) setole | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15898867
|
Fisherbrand™
|
7.6 cm | 40.64 cm | 13 cm |
13.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Fisherbrand™ Heavy-Duty Brushes have spiral-wound bristles for cleaning beakers.
- Extra-heavy tuft end
- Wooden handle
Specifica
Heavy Duty Brush | |
Tuft End | |
For cleaning beakers |
Wood | |
Black |