Learn More
BRAND™ Fixed Volume Positive Displacement Transferpettor
Ideal for liquids when air displacement pipettes just won't work. Operates with positive displacement where the piston is in direct contact with the aspirated liquid.
Marca:  BRAND™ 701864
232.69 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Codice prodotto. 10599671
  • 271.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for media with:
    • Density up to 13.6 g/cm³
    • Viscosity up to 140,000 mm²/s
    • Vapor pressure up to 500 mbar
  • Working temperature range: 15 to 40°C
  • Fixed volume
  • DE-M
  • With glass capillaries
Specifica
Specifica
Fixed volume
1
25 μL
15°C to 40°C
Not Autoclavable
Positive Displacement Pipette
Glass capillaries