Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07045058
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10537671
  • 233.20€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 1773 and in addition to standard
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
500 mL
Duran Glass
163 mm