Learn More
Paragon Scientific Flow Cup Viscosity Standards, Paragon Scientific™
These standards are especially designed for use in DIN, Ford, ISO, Shell and Zahn flow cups. Certified at 20°C and 25°C, each value is tested to ASTM D2162 for viscosity measurement and ASTM D1480 for Density measurement, certified to the International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034.
Marca:  Paragon Scientific C20
Dettagli aggiuntivi : CAS : 8042-47-5 Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 16030172
  • 74.90€ / 500mL
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Manufactured in accordance with ASTM D2162 the primary method for viscosity
  • Density g/mL in accordance with ASTM D1480
  • Density, dynamic viscosity and kinematic viscosity quoted at all temperatures
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Full Traceability to National Standards
  • 2 year shelf life
Specifica
Specifica
500 mL
37.22 mPa.s (20°C)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Flow Cup Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO guide 34 certified, viscosity 37.22 mPa.s (20
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: white mineral oil
Offerte speciali
Nominal values quoted