Learn More
Flow Cup Viscosity Standards, Paragon Scientific™
These standards are especially designed for use in DIN, Ford, ISO, Shell and Zahn flow cups. Certified at 20°C and 25°C, each value is tested to ASTM D2162 for viscosity measurement and ASTM D1480 for Density measurement, certified to the International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034.
Marca:  Paragon Scientific C6
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 16050172
  • 74.90€ / 500mL
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Manufactured in accordance with ASTM D2162 the primary method for viscosity
  • Density g/mL in accordance with ASTM D1480
  • Density, dynamic viscosity and kinematic viscosity quoted at all temperatures
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Full Traceability to National Standards
  • 2 year shelf life
Specifica
Specifica
500 mL
8.945 mPa.s (20°C)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 500ML C6 Flow Cup Viscosity Standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Offerte speciali
Nominal values quoted