Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC Column
Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency. Perfluorinated phases provide unique selectivity
Marca:  Thermo Scientific™ 82505-052130
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10008044
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
  • Features of Fluophase RP (Perfluorohexyl) Solid Phase
  • Perfluorinated phases provide unique selectivity
  • Extra retention and selectivity for halogenenated compounds
  • Excellent for taxane analysis
Specifica
Specifica
Analytical Column
50 mm
100 Å
Silica
Fluophase, Taxane Analysis
Reversed Phase
2.1 mm
5 μm
Perfluorohexyl
10%