Learn More
Thermo Scientific™ Congelatori verticali a bassissima temperatura Forma™ serie 900 da -86 °C
Eccezionale protezione dei campioni per applicazioni da -50° a -86°C con ultra congelatori verticali Thermo Scientific™ Forma™ serie 900 a -86°C.
13930.00€ - 16900.00€
Specifica
Gamma di temperatura | -50°C to -86°C |
---|---|
Sportelli interni | 4 |
Materiale armadietto | Cold-rolled Steel |
Isolamento | Polyurethane Foam |
Ripiani | 3 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Capacità (sistema imperiale) | Requisiti elettrici | No. of Doors | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Capacità (sistema imperiale) | Requisiti elettrici | No. of Doors | Price | Quantity & Availability | ||
10123102
|
Thermo Scientific™
991 |
Boxes (216) | 13 cu. ft. | 230 V 50 Hz | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10317042
|
Thermo Scientific™
994 |
288 scatole | 17.3 piedi cubi | 230 V 50 Hz | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10737554
|
Thermo Scientific™
995 |
360 scatole | 23 piedi cubi | 230 V 50 Hz | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Description
Eccezionale protezione dei campioni per applicazioni da -50° a -86°C con ultra congelatori verticali Thermo Scientific™ Forma™ serie 900 a -86°C. Disponibili nei modelli a sportello singolo o doppio, questi congelatori sono progettati per la protezione quotidiana dei campioni e l'affidabilità.
Caratteristiche principali- Centro informativo centralizzato ad altezza uomo, con controllo con microprocessore e sistema di monitoraggio; tutti i comandi e i display sono facili da raggiungere e leggere
- Miglior controllo della temperatura e maggiore capacità BTUH di riserva, che rende la temperatura del campione più stabile
- Esclusivo design a porta doppia per conservare campioni di uso frequente nel comparto superiore, senza turbare le condizioni dei campioni a lunga scadenza nel comparto inferiore
- Azionamento a una sola mano: maniglia ergonomica con serratura integrata, facile da azionare e all'occorrenza chiudibile con lucchetto
- Sistema di back-up a CO2 o LN2 opzionale: Possibilità di scelta tra sistema di back-up a CO2 o LN2 per una maggiore protezione dei campioni in caso di interruzione dell'alimentazione o di guasto meccanico
- Registratore grafici opzionale: Il registratore grafico integrato può essere installato ad altezza uomo sui modelli Forma 900 a -86 °C
- strato isolante in poliuretano espanso iniettato da 5 poll. (127 mm): Riduce il consumo energetico e mantiene il punto di regolazione della temperatura
- La guarnizione a triplo labbro dello sportello, garantisce una tenuta prolungata in caso di apertura
- I robusti cabinet in acciaio laminato a freddo di grande spessore garantiscono la massima resistenza a scheggiature e ruggine
- Sportelli di accesso da 1 poll. (25 mm): Consente l'uso di sonde o strumentazione esterne
- I quattro sportelli interni limitano le fuoriuscite di aria fredda e accelerano il recupero termico dopo la chiusura
- Interno Galvaneel verniciato (opzione in acciaio inox disponibile)
- Opzione condensatore con raffreddamento ad acqua disponibile
Specifications
-50°C to -86°C | |
Cold-rolled Steel | |
3 | |
68 kg | |
Push Button LED | |
Optional | |
KeyLock, Padlock Standard | |
RS-485, 4-20mA, dry contacts - standard, PT100 probe Optional | |
Standard Operation | |
CO2 or LN2 Optional | |
Buck/Boost |
4 | |
Polyurethane Foam | |
150 lb. | |
Upright | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
Alarm, Recorder | |
7-day Ink or Inkless (Optional) | |
Not Available | |
Not Available | |
Smart-Vue Compatible | |
Buck/Boost |