Learn More
Formic acid, Reagent grade, Honeywell
Catalog Number 15677850
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
formic acid
C(=O)O
64-18-6
CH2O2
46.025
MFCD00003297
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
284
CHEBI:30751
formic acid
C(=O)O
Materiale o nome chimico Formic acid
Formula lineare HCOOH
Numero UN UN1779
Beilstein 1209246
Peso formulazione 46.03g/mol
Densità 1.22g/mL at 25°C
Percent Purity ≥95%
Grado Reagent
Quantità 100 mL
Limite di esplosione 0.57
Punto d'infiammabilità 49°C (120.2°F)
Punto di combustione 1004°F
Densità vapore 1.6 (vs air)
Pressione del vapore 44.8 mmHg (20°C)