Learn More
Formic acid, Reagent grade, Honeywell
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Specifica
Materiale o nome chimico | Formic acid |
Formula lineare | HCOOH |
Numero UN | UN1779 |
Beilstein | 1209246 |
Peso formulazione | 46.03g/mol |
Densità | 1.22g/mL at 25°C |
Percent Purity | ≥95% |
Grado | Reagent |
Quantità | 100 mL |
Limite di esplosione | 0.57 |