Learn More
FOXA1 / HNF3A Mouse, Clone: FOXA1/1515, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | FOXA1 / HNF3A |
---|---|
Clone | FOXA1/1515 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950188
|
EnquireBio
3169-MSM5-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940188
|
EnquireBio
3169-MSM5-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
FOXA1 / HNF3A | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
3169 | |
Recombinant human FOXA1 protein fragment (aa467-614) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
79kDa |
FOXA1/1515 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_004487 | |
FOXA1 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
HepG-2 or MCF-7 cells. Liver, Pancreas, Bladder, Prostate, Colon and Lung and Breast. |