Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R Incubators
When a high level of cell culture isolation is required or very limited space is available in the lab, the stackable Galaxy 48R is the right choice. The high temperature disinfection, a seamless chamber and a fanless design makes it easy to clean and provides high contamination protection.
Marca: Eppendorf™ CO48310001
Descrizione
- 48 litri (1,7 ft3) per una capacità media con un ingombro ridotto
- Opzioni: disinfezionead alta temp. (4 ore a 120 °C), controllo O2 (ad es. per studi ipossici), porta interna in vetro divisa in 2
- Il design senza ventola offre più spazio utilizzabile
- Il sistema di riscaldamento diretto su sei lati offre un ambiente uniforme di incubazione
- Camera imbutita facile da pulire in acciaio inossidabile senza giunture o saldature
- Basso consumo di gas
- Relè di allarme integrato
Specifica
UK/HKG Power Supply | |
IR Sensor | |
None | |
Single Glass Inner Door |