Learn More
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ Medium
Engineered for better binding to rat and mouse IgG subclasses
1013.00€ - 21525.00€
Specifica
Product Type | GammaBind Plus Sepharose |
---|---|
Legante | Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region |
Dimensione particelle | 90 μm |
Content And Storage | 2°C to 8°C, 20% Ethanol |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11584945
|
Cytiva
17-0886-01 |
5 mL |
1013.00€
5mL |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11594945
|
Cytiva
17-0886-02 |
25 mL |
3795.00€
25mL |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11504955
|
Cytiva
17-0886-04 |
500 mL |
21525.00€
500mL |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for easy binding and fast separation
- More enhanced binding capabilities than GammaBind G at both laboratory and process scale
- Yields up to 18mg/mL mouse IgG
- Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse
Specifica
GammaBind Plus Sepharose | |
Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region | |
90 μm | |
2°C to 8°C, 20% Ethanol |