Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gas Distribution Tubes, Central Ring
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
52.68€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Diameter (Metric) Outside | 9 mm |
Altezza (sistema metrico) | 250 mm |
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10430713
|
Lenz Laborglasintrumente
07212025 |
0 |
52.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10539981
|
Lenz Laborglasintrumente
07212125 |
1 |
52.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Outer tube dia.: 9 mm
- Ring dia.: 25 mm
- Height: 250 mm
- Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
9 mm | |
250 mm |