Learn More
Trajan™ Sealing Ring for GC Ferrule
Graphite sealing ring for use with GC Ferrules
58.40€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10578102
|
Trajan™
0726003 |
6.35 mm | 2.2 mm | 9.9 mm |
58.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15298873
|
Trajan™
0726520 |
1.59 mm | 1.7 mm | 3.2 mm |
58.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- For use with GC Ferrules
- 100% Graphite Sealing ring for 1/4 in. fittings
- Supplied in packs of 10
Specifica
100% Graphite | |
Sealing Ring |