Learn More
SGE™ Accessori per cilindri di ingresso GC
Accessori per iniettori di ingresso GC
Marca:  SGE™ 0726536
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12945711
  • 53.20€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Viton™ O-Ring—Can be used up to temperatures of 300°C (572°F)
  • Graphite Sealing Rings—Can be used up to temperatures of 450°C (842°F)
Specifica
Specifica
Perkin-Elmer, per inserti di ingresso con diam. est. di 6.2 mm
O-ring Viton
300 °C
Accessori per cilindri di ingresso GC SGE