Learn More
Thermo Scientific™ General Gas Chromatography Tubing and Tools
Use Thermo Scientific™ General Gas Chromatography Tubing and Tools to maintain and optimize your GC instrument.
6.90€ - 425.47€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10200545
|
Thermo Scientific™
60180-835 |
Shortix Capillary Column Cutter |
425.47€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10548995
|
Thermo Scientific™
60180-836 |
Shortix Capillary Column Cutter Repair Kit |
222.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10097724
|
Thermo Scientific™
60201-318 |
Ceramic Column Cutter |
6.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10047494
|
Thermo Scientific™
60180-780 |
0.45 mm Drill Bit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10392835
|
Thermo Scientific™
60180-781 |
0.70 mm Drill Bit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10169534
|
Thermo Scientific™
60180-770 |
Straight-Tipped Forceps |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10037364
|
Thermo Scientific™
60180-771 |
Angle-Tipped Forceps |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10468014
|
Thermo Scientific™
60180-779 |
0.35 mm Drill Bit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ General Gas Chromatography Tubing and Tools to maintain and optimize your GC system and support your GC applications.
Specifica
GC |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.