Learn More
Thermo Scientific™ Value Lab Upright Freezers
Meet routine laboratory storage requirements with upright freezers that feature digital controls and excellent temperature stability.
3161.00€
Specifica
Isolamento | Polyurethane Foam |
---|---|
Warranty | Warranty varies by country, please contact us for details |
Sbrinamento | Manual |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Requisiti elettrici | Tipo di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Requisiti elettrici | Tipo di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17108455
|
Thermo Scientific™
20LFEETSV |
20 cu. ft. | 230 V 50 Hz | Mechanical Dial Thermostat/Inside, Half Way Up Right Wall |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Meet routine laboratory storage requirements with Thermo Scientific™ Value Lab Upright Freezers. Freezers feature digital controls and excellent temperature stability.
- 20 cu. ft. upright
- Four fixed wire shelves and six door shelves
- Manual defrost
- Enameled steel interior and exterior
- CFC-free insulation and coolant
- Warranty varies by country, please contact us for details
Warranty
13 Months Parts and Labor
Specifica
Polyurethane Foam | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
Manual |