Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS Fiber Optic Probes
Dip, tap and measure - eliminate liquid transfer and cuvettes from your workflow.
970.00€ - 4395.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15841148
|
Thermo Scientific™
840-305000 |
Standard Fiber Optic Dip Probe with 10 mm Tip | GENESYS 150 and GENESYS 180 Spectrophotometers |
2950.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15896095
|
Thermo Scientific™
840-305700 |
Complete 6 mm Fiber Optic Dip Probe system
Note: Photometric performance of fiber probe systems is different from cuvette systems and may be impacted by ambient lighting conditions |
GENESYS 150 and GENESYS 180 Spectrophotometers |
4395.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15806105
|
Thermo Scientific™
840-305800 |
Fiber Optic Coupler for GENESYS 150 and GENESYS 180 Spectrophotometers | GENESYS 150 and GENESYS 180 Spectrophotometers |
2025.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15861148
|
Thermo Scientific™
840-307400 |
10 mm Pathlength Tip for Dip Probe for GENESYS 150 and GENESYS 180 Spectrophotometers | GENESYS 150 and GENESYS 180 spectrophotometers |
970.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Dip, tap and measure - eliminate liquid transfer and cuvettes from your workflow.
Preserve sample integrity while minimizing sample carryover.