Learn More
Gilson™ Accessorio per sistema di pipettaggio completo PIPETMAN™ - Serbatoi per reagenti
Ideal for dispensing reagents with multichannel pipettes. Gilson™ Accessory for PIPETMAN™ Complete Pipetting System- Reagent Reservoirs' unique shape allows for efficient and nearly complete sample withdrawal.
Marca:  Gilson™ F267660
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Codice prodotto. 12639621
  • 208.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Angled sides and V-shaped bottoms
  • Pour-off spouts on all corners
  • Graduations on inside walls at middle volume
Specifica
Specifica
Bianco
Polistirene
25 ml
100 Pk.
All Pipettes with Tips Mounted
Reservoir
Sistema di pipettaggio completo Pipetteman™