Learn More
Gilson™ Accessorio per sistema di pipettaggio completo PIPETMAN™ - Serbatoi per reagenti
Ideal for dispensing reagents with multichannel pipettes. Gilson™ Accessory for PIPETMAN™ Complete Pipetting System- Reagent Reservoirs' unique shape allows for efficient and nearly complete sample withdrawal.
208.00€ - 335.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Da utilizzare con | All Pipettes with Tips Mounted |
Materiale | Polystyrene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PIPETMAN™ Complete Pipetting System |
Quantità | 100 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12649621
|
Gilson™
F267670 |
50 mL |
335.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12639621
|
Gilson™
F267660 |
25 ml |
208.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Angled sides and V-shaped bottoms
- Pour-off spouts on all corners
- Graduations on inside walls at middle volume
Specifica
White | |
Polystyrene | |
100 Pk. |
All Pipettes with Tips Mounted | |
PIPETMAN™ Complete Pipetting System |