Learn More
Gilson™ Accessorio per sistema di pipettaggio completo PIPETMAN™ - Serbatoi per reagenti
Ideal for dispensing reagents with multichannel pipettes. Gilson™ Accessory for PIPETMAN™ Complete Pipetting System- Reagent Reservoirs' unique shape allows for efficient and nearly complete sample withdrawal.
Marca:  Gilson™ F267670
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.92700kg
Codice prodotto. 12649621
  • 335.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Angled sides and V-shaped bottoms
  • Pour-off spouts on all corners
  • Graduations on inside walls at middle volume
Specifica
Specifica
White
Polystyrene
PIPETMAN™ Complete Pipetting System
All Pipettes with Tips Mounted
50 mL
100 Pk.