Learn More
Gilson™ MACROMAN™ Motorized Pipette Controller Accessory, Filter
For use with MACROMAN Pipette Controller
Marca: Gilson™ F1077526
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11100kg
Descrizione
- Robust and reliable pipette controller system
- For use with glass and plastic pipettes
Specifica
Sterile Filter, 0.20 μm | |
Macroman pipette controller | |
1/Cs. | |
1 anno |