Learn More
Gilson™ MACROMAN™ Motorized Pipette Controller Accessory, Filter
For use with MACROMAN Pipette Controller
Marca:  Gilson™ F1077503
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12326162
  • 18.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Robust and reliable pipette controller system
  • For use with glass and plastic pipettes
Specifica
Specifica
Standard Filter, 0.20 μm
Macroman pipette controller
1/Cs.
1 anno