Learn More
Gilson™ MACROMAN™ Motorized Pipette Controller Accessory, Filter
For use with MACROMAN Pipette Controller
Marca:  Gilson™ F1077525
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 12346162
  • 33.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Robust and reliable pipette controller system
  • For use with glass and plastic pipettes
Specifica
Specifica
Sterile Filter, 0.45 μm
Macroman pipette controller
1/Cs.
1 Year