Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Universal Fit Gel Loading Pipette Tips: Nonsterile
Flat or round tip styles are available
Marca:  Gilson™ F1731182
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.78000kg
Codice prodotto. 15942051
  • 492.00€ / pezzi 800
Spedizione stimata: 05-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes
  • Features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples
  • Sterile model also available
Specifica
Specifica
0.1 to 10 μL
Clear
4.572cm
Yes
Polypropylene
Non-sterile
12.75 in.
Flat, Gel Loading
Pipetman EXPERT
2μL