Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Universal Fit Gel Loading Pipette Tips: Nonsterile
Flat or round tip styles are available
220.00€ - 492.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Colore | Clear |
Lunghezza (sistema imperiale) | 12.75 in. |
Graduated | Yes |
Product Line | Pipetman EXPERT |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15952051
|
Gilson™
F1731282 |
Gel Loading, Round | 2μL |
249.00€
pezzi 800 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15942051
|
Gilson™
F1731182 |
Flat, Gel Loading | 2μL |
492.00€
pezzi 800 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15982051
|
Gilson™
F1733182 |
Flat, Gel Loading | 5μL |
483.00€
pezzi 800 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15992051
|
Gilson™
F1733282 |
Gel Loading, Round | 5μL |
220.00€
pezzi 800 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes
- Features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples
- Sterile model also available
Specifica
Non-sterile | |
12.75 in. | |
Pipetman EXPERT |
Clear | |
Yes | |
Polypropylene |