Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Universal Fit Gel Loading Pipette Tips: Nonsterile
Flat or round tip styles are available
Marca:  Gilson™ F1733282
209.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23279" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.78000kg
Codice prodotto. 15992051
  • 220.00€ / pezzi 800
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes
  • Features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples
  • Sterile model also available
Specifica
Specifica
1 to 200 μL
Clear
8.255cm
Yes
Polypropylene
Non-sterile
12.75 in.
Gel Loading, Round
Pipetman EXPERT
5μL