Learn More
BUCHI Glass Bulb Tube Middles
204.00€ - 465.12€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10312422
|
BUCHI
037106 |
20 mL |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12792394
|
BUCHI
036479 |
40 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Bulb Tube Middle | |
Glass |