Learn More
Hecht Karl™ Glass Class AS Volumetric Pipet
Marca:  Hecht Karl™ 42556052
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10566152
  • 4.82€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Yes
AS
Yes
1 Pack
10 mL
DIN EN ISO 648, Conformity certified
Glass
Amber
0.02 mL
Volumetric Pipet