Learn More
Brady™ Glass-Filled Nylon Miniature Circuit Breaker Lockouts
A safe and effective method for locking out European Circuit Breakers.
22.70€ - 126.00€
Specifica
Product Type | Miniature Circuit Breaker Lockouts |
---|---|
Materiale | Glass-filled Nylon |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 7 mm |
Material (Shackle) | Glass-filled Nylon |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15623517
|
Brady™
090854 |
Red |
126.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11771945
|
Brady™
090850 |
Red/Black |
22.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11731356
|
Brady™
090854 |
Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Requires no tools to install
- Lockout easily installs with the aid of a push button
- Tie-bar style lockout has a thumb wheel for quick application
Specifica
Miniature Circuit Breaker Lockouts | |
Glass-filled Nylon | |
7 mm | |
Glass-filled Nylon |