Learn More
Fisherbrand™ Pipette graduate di classe B tipo 2 in vetro
Per il pipettaggio dei liquidi in tutta sicurezza. Le pipette graduate Fisherbrand™ di classe B tipo 2 sono realizzate in vetro soda-calcico. Le pipette tipo 2 sono contrassegnate da uno zero sul puntale.
Marca: Fisherbrand™
26.92 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21749" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16740kg
Descrizione
- Blue ceramic graduations
- Type 2 Pipets
- Soda Lime Glass
- Class B Tolerances
- Graduated
Specifica
Classe B, BS 700 ISO 835 | |
Vetro sodico-calcico | |
0.05 ml | |
±0.05 ml | |
Pipetta |
Classe B | |
Sì | |
5 conf. | |
10 mL |